MES sal de sodio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 3-Morfolin-1-iletilsulfonato de sodio, MES-Na
397350250 397351000 397355000
ACRO397350250EA 66.5 EUR
ACRO397350250 ACRO397351000 ACRO397355000
MES sal de sodio 99%
MES sal de sodio
Formula: C₆H₁₂NNaO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065473
Núm. CAS: 71119-23-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10 % in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.03
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm