4-Aminoimidazole-5-carboxamide 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
397550050
397550250
ACRO397550050EA
87.1
EUR
ACRO397550050
ACRO397550250
4-Aminoimidazole-5-carboxamide 95%
4-Aminoimidazole-5-carboxamide
Formula:
C₄H₆N₄O Pto. de fusión: 164…170 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02181040 Núm. CAS: 360-97-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Grey to purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |