(±)-2-Metiltetrahidrofurano, extra seco 99+% estabilizado, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
396620010 396620025 396621000
396620010.EA 263 EUR
396620010. 396620025. 396621000.
(±)-2-Metiltetrahidrofurano, extra seco 99+% estabilizado, AcroSeal®
(±)-2-Metiltetrahidrofurano
Formula: C₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 78…80 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –136 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: –11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005367
Núm. CAS: 96-47-9
UN: 2536
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.002 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm (BHT)
Peroxides ≤50 ppm