Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica, anhidro 99+% para cromatografía en par iónico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
396650250 396651000 396655000
ACRO396650250EA 547 EUR
ACRO396650250 ACRO396651000 ACRO396655000
Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica, anhidro 99+% para cromatografía en par iónico
Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica
Formula: C₅H₁₁O₃SNa
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007541
Núm. CAS: 22767-49-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb1c23c8a6fe3c156a3aacb62721e1d1a34efb0&vid=1936dcdb47ba374ce21fd758660f7ca6ba95d254&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (150°C)
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test