Ácido 1-heptanosulfónico sal sódica, anhidro 99+% para cromatografía en par iónico
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium heptane-1-sulphonate, Sodium 1-heptanesulphonate
396680250 396681000
ACRO396680250EA 580 EUR
ACRO396680250 ACRO396681000
Ácido 1-heptanosulfónico sal sódica, anhidro 99+% para cromatografía en par iónico
Ácido 1-heptanosulfónico sal sódica
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
MW: 202,25 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007543
Núm. CAS: 22767-50-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c09a5691140bab7446d88919f01593e8f0b9b2&vid=7c237cde5db01d0567ff19964ca3287434747480&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (150°C)
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test