1-Decanosulfonato de sodio, anhidro 99+% para cromatografía en par iónico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
396710250 396711000
ACRO396710250EA 200 EUR
ACRO396710250 ACRO396711000
1-Decanosulfonato de sodio, anhidro 99+% para cromatografía en par iónico
1-Decanosulfonato de sodio
Formula: C₁₀H₂₁NaO₃S
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007526
Núm. CAS: 13419-61-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (150°C)
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.2 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test