Ácido 1-dodecanosulfónico sal sódica, anhidro 99+% para cromatografía en par iónico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sodium 1-dodecanesulphonate, Dodecane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium 1-dodecansulphonate, 1-Dodecanesulphonic acid, sodium salt, Sodium dodecane-1-sulphonate
396720050 396720250
ACRO396720050EA 202 EUR
ACRO396720050 ACRO396720250
Ácido 1-dodecanosulfónico sal sódica, anhidro 99+% para cromatografía en par iónico
Ácido 1-dodecanosulfónico sal sódica
Formula: C₁₂H₂₅NaO₃S
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007527
Núm. CAS: 2386-53-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
UV at 230 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.18 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test