Metilamina 33% (w/w) in ethanol absolute, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Aminomethane
396738000 396731000
ACRO396738000EA 153 EUR
ACRO396738000 396731000.
Metilamina 33% (w/w) in ethanol absolute, AcroSeal®
Metilamina
Formula: CH₅N
Densidad: 0,756 g/cm³
Pto. de inflamación: –23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008104
Núm. CAS: 74-89-5
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 %
Titration with HClO4 31.0 to 35.0 %