Alcohol polivinílico, M.W. ∼ 20000-30000 88%, hydrolysed
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
396760010 396760025 396760250 396765000
ACRO396760010EA 350 EUR
ACRO396760010 ACRO396760025 ACRO396760250 ACRO396765000
Alcohol polivinílico, M.W. ∼ 20000-30000 88%, hydrolysed
Alcohol polivinílico
Formula: [-CH₂CH(OH)-]n
Pto. de fusión: 160…240 °C
Densidad: 1,329 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081922
Núm. CAS: 9002-89-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 3.5 to 4.5 cP (4 % in water at 20°C) (Brookfield)
Degree of hydrolysis 87.0 to 89.0 %
Ash ≤0.9 % (Na2O)
pH 4.5 to 6.5 (4 % in water)
Volatile matter ≤5.0 % (105°C, 3 h)