Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Aminomethyl)benzoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
396780010 396780050 396780250
ACRO396780010EA 30.3 EUR
ACRO396780010 ACRO396780050 ACRO396780250
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride 97%
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Formula: C₉H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 234,5…237 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00182671
Núm. CAS: 6232-11-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %