4-Bromo-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
396820010 396820050 396820250
ACRO396820010EA 51.5 EUR
ACRO396820010 ACRO396820050 ACRO396820250
4-Bromo-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Pto. Ebullición: 250…260 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 93…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075602
Núm. CAS: 2075-45-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 99 °C
HPLC ≥97.5 %