Alcohol bencílico, extra seco 98+%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
396880010 396881000
396880010.EA 395 EUR
396880010. 396881000.
Alcohol bencílico, extra seco 98+%, AcroSeal®
Alcohol bencílico
Formula: C₆H₅CH₂OH
Pto. Ebullición: 205 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 1,044 g/cm³
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004599
Núm. CAS: 100-51-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.05 %