Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol), extra seco 99+%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Metilglicol, Éter monometílico del etilenglicol
396890010 396891000
396890010.EA 214 EUR
396890010. 396891000.
Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol), extra seco 99+%, AcroSeal®
Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol)
Formula: C₃H₈O₂
MW: 76.1 g/mol
Pto. Ebullición: 124 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –85 °C
Densidad: 0.96 g/cm³
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002867
Núm. CAS: 109-86-4
UN: 1188
ADR: 3 III
Índice Merck: 12,06118
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.003 %