Dibutil éter, extra seco 99+%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Éter dibutílico
396910010 396910025 396911000
396910010.EA 223 EUR
396910010. 396910025. 396911000.
Dibutil éter, extra seco 99+%, AcroSeal®
Dibutil éter
Formula: C₈H₁₈O
MW: 130.23 g/mol
Pto. Ebullición: 141 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0.768 g/cm³
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009461
Núm. CAS: 142-96-1
UN: 1149
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,01568
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %