1,2-Diclorobenceno, dry_extra 98+%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: o-Diclorobenceno
396960010 396961000
396960010.EA 210 EUR
396960010. 396961000.
1,2-Diclorobenceno, dry_extra 98+%, AcroSeal®
1,2-Diclorobenceno
Formula: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Pto. Ebullición: 179…180 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 1.3 g/cm³
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000535
Núm. CAS: 95-50-1
UN: 1591
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,03081
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %