Clorobenceno, extra seco 99.8%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
396970010 396971000
396970010.EA 258 EUR
396970010. 396971000.
Clorobenceno, extra seco 99.8%, AcroSeal®
Clorobenceno
Formula: C₆H₅Cl
Pto. Ebullición: 131 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 1,1075 g/cm³
Pto. de inflamación: 23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000530
Núm. CAS: 108-90-7
UN: 1134
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.8 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filtered to 0.2 micrometer Filtered