4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride, 3,4-Diaminoanisole dihydrochloride
396990010 396990050 396990250
ACRO396990010EA 34.1 EUR
ACRO396990010 ACRO396990050 ACRO396990250
4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride 98%
4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Formula: C₇H₁₀N₂O·2HCl
MW: 211,09 g/mol
Pto. de fusión: 206…209 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052003
Núm. CAS: 59548-39-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Violet Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 %