1H-Imidazole-4-carboxylic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
397110010 397110050
ACRO397110010EA 91.2 EUR
ACRO397110010 ACRO397110050
1H-Imidazole-4-carboxylic acid 98%
1H-Imidazole-4-carboxylic acid
Formula: C₄H₄N₂O₂
Pto. de fusión: 242…244 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082203
Núm. CAS: 1072-84-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %