Potasio acetato 99+% para biología molecular
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Acetic acid potassium salt
397120010 397121000 397122500
ACRO397120010EA 198 EUR
ACRO397120010 ACRO397121000 ACRO397122500
Potasio acetato 99+% para biología molecular
Potasio acetato
Formula: CH₃COOK
MW: 98.14 g/mol
Pto. de fusión: 292 °C
Pto. de inflamación: >250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012458
Núm. CAS: 127-08-2
Índice Merck: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dry substance)
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Heavy metals (as Pb) ≤4 ppm