2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
397130050 397130250
ACRO397130050EA 117 EUR
ACRO397130050 ACRO397130250
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 97%
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Formula: C₆H₂N₂O₃
Pto. de fusión: 210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00179418
Núm. CAS: 4744-50-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Acid ≥96 %