Éter dimetílico del dietilenglicol, extra seco 99+%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Bis(2-metoxietil) éter
397210010 397211000
397210010.EA 425 EUR
397210010. 397211000.
Éter dimetílico del dietilenglicol, extra seco 99+%, AcroSeal®
Éter dimetílico del dietilenglicol
Formula: C₆H₁₄O₃
MW: 134,18 g/mol
Pto. Ebullición: 162 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –64 °C
Densidad: 0,937 g/cm³
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008503
Núm. CAS: 111-96-6
UN: 3271
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %