Metilciclohexano, extra seco 98+%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
397240010 397241000
397240010.EA 302 EUR
397240010. 397241000.
Metilciclohexano, extra seco 98+%, AcroSeal®
Metilciclohexano
Formula: C₆H₁₁CH₃
Pto. Ebullición: 101 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –126,3 °C
Densidad: 0,77 g/cm³
Pto. de inflamación: –3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001497
Núm. CAS: 108-87-2
UN: 2296
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %