Ciclopentilmetil éter, extra seco 99.5% estabilizado, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
397250010 397251000
397250010.EA 251 EUR
397250010. 397251000.
Ciclopentilmetil éter, extra seco 99.5% estabilizado, AcroSeal®
Ciclopentilmetil éter
Formula: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Pto. Ebullición: 106 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –140 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: –1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276401
Núm. CAS: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Stabilizer Approx. 50 ppm BHT
Peroxide value ≤50 ppm