Castor oil ethoxylated pH 6.0-8.1
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
397282500 397280010
ACRO397282500EA 101 EUR
ACRO397282500 ACRO397280010
Castor oil ethoxylated pH 6.0-8.1
Castor oil ethoxylated
Pto. Ebullición: >100 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 4 °C
Densidad: 1,05 g/cm³
Pto. de inflamación: 257 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130879
Núm. CAS: 61791-12-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3.0 %
pH 6.0 to 8.0 (10 % in water)
Hydroxyl value 65 to 78 mg KOH/g
Iodine value 25 to 35 g I2/100 g
Saponification value 65 to 70 mg KOH/g