4-Picolil bromuro bromhidrato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
397330050 397330250
ACRO397330050EA 71 EUR
ACRO397330050 ACRO397330250
4-Picolil bromuro bromhidrato 97%
4-Picolil bromuro bromhidrato
Formula: C₆H₇Br₂N
MW: 252.94 g/mol
Pto. de fusión: 189…192 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863545
Núm. CAS: 73870-24-3
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 192 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %