Isocianato de ciclopentilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
397370010 397370050
ACRO397370010EA 56.1 EUR
ACRO397370010 ACRO397370050
Isocianato de ciclopentilo 97%
Isocianato de ciclopentilo
Formula: C₆H₉NO
MW: 111.14 g/mol
Pto. Ebullición: 147 °C (760 mmHg)
Densidad: 0.986 g/cm³
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093695
Núm. CAS: 4747-71-1
UN: 3080
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to hazy colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %