N-Acetylguanidine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Acetylguanidine, N-Carbamimidoylacetamide
397440050
397440250
ACRO397440050EA
76.1
EUR
ACRO397440050
ACRO397440250
N-Acetylguanidine 97%
N-Acetylguanidine
Formula:
C₃H₇N₃O MW: 101.11 g/mol Pto. de fusión: 181…183 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075615 Núm. CAS: 5699-40-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |