5-Fluorosalicilaldehído 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
397570010
397570050
ACRO397570010EA
129
EUR
ACRO397570010
ACRO397570050
5-Fluorosalicilaldehído 97%
5-Fluorosalicilaldehído
Formula:
C₇H₅FO₂ Pto. de fusión: 82…85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01090997 Núm. CAS: 347-54-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light brown Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 81 to 86 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |