Ácido 2-cloro-5-piridinmetabórico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloropyridine-5-boronic acid, 2-Chloro-5-pyridinylboronic acid, 6-Chloro-3-pyridinylboronic acid, (6-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 6-Chloropyridine-3-boronic acid
397770010 397770050
ACRO397770010EA 51.5 EUR
ACRO397770010 ACRO397770050
Ácido 2-cloro-5-piridinmetabórico 97%
Ácido 2-cloro-5-piridinmetabórico
Formula: C₅H₅BClNO₂
MW: 157,36 g/mol
Pto. de fusión: 165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094998
Núm. CAS: 444120-91-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 167 °C
HPLC ≥96.0 %