Dimetil sulfóxido 99.8+% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
397600010 397600025
ACRO397600010EA 145 EUR
ACRO397600010 ACRO397600025
Dimetil sulfóxido 99.8+% para HPLC
Dimetil sulfóxido
Formula: (CH₃)₂SO
Pto. Ebullición: 189 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 18,4 °C
Densidad: 1,1 g/cm³
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002089
Núm. CAS: 67-68-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.80 %
UV at 400 nm A: ≤0.009
Residue after evaporation ≤0.001 %