Ciclopentano, extra seco 95+%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Pentamethylene
397680010 397681000
397680010.EA 138 EUR
397680010. 397681000.
Ciclopentano, extra seco 95+%, AcroSeal®
Ciclopentano
Formula: C₅H₁₀
Pto. Ebullición: 50 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –94 °C
Densidad: 0,75 g/cm³
Pto. de inflamación: –7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001356
Núm. CAS: 287-92-3
UN: 1146
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥95.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %