Etanol absoluto, extra seco 99.5%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyl alcohol
397691000 397690010 397690025
397691000.EA 69.4 EUR
397691000. 397690010. 397690025.
Etanol absoluto, extra seco 99.5%, AcroSeal®
Etanol
Formula: C₂H₅OH
Pto. Ebullición: 78 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –114 °C
Densidad: 0,79 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.5%
Water ≤0.005%
Residue after evaporation ≤0.001%