1-Iodo-3,3,3-trifluoropropano 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1,1-Trifluoro-3-iodopropano
397740010 397740050
ACRO397740010EA 23 EUR
ACRO397740010 ACRO397740050
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropano 98%
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropano
Formula: C₃H₄F₃I
MW: 223,96 g/mol
Pto. Ebullición: 89…91 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,911 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038531
Núm. CAS: 460-37-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %