tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl(2-tert-butoxycarbonylmethyl)phosphonate
397750010 397750050
ACRO397750010EA 35.4 EUR
ACRO397750010 ACRO397750050
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 95%
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate
Formula: C₁₀H₂₁O₅P
MW: 252.25 g/mol
Densidad: 1.074 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075414
Núm. CAS: 27784-76-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %