(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Boc-Homopro-OH, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-L-pipecolic Acid, Boc-HomoPro-OH, 1-Boc-L-pipecolic Acid, (S)-1-Boc-2-piperidinecarboxylic Acid, Boc-Pip-OH, (S)-N-BOC-Piperidine-2-carboxylic acid
397830050 397830250
ACRO397830050EA 141 EUR
ACRO397830050 ACRO397830250
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid 98%
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229.28 g/mol
Pto. de fusión: 123…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151904
Núm. CAS: 26250-84-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -62° to -65° (20°C, 589 nm) (C=1, acetic acid)
Titration with NaOH ≥97.5 %