(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanodiol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
397880050
397880250
ACRO397880050EA
99.3
EUR
ACRO397880050
ACRO397880250
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanodiol 98%
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanodiol
Formula:
C₃H₉NO₂ Pto. Ebullición: 163 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 54…56 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00798261 Núm. CAS: 66211-46-9 UN: 3259 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 53 to 57 °C |
Specific optical rotation | +27° to +29° (20 °C, 589 nm) (C=4, 5 N HCl) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |