Indol-6-carboxilato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 1H-indole-6-carboxylate
397930010
397930050
ACRO397930010EA
34.7
EUR
ACRO397930010
ACRO397930050
Indol-6-carboxilato de metilo 97%
Indol-6-carboxilato de metilo
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Pto. de fusión: 76…83 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00211063 Núm. CAS: 50820-65-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 79 to 84 °C |
GC | ≥96.0 % |