3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
397940010 397940050
ACRO397940010EA 52.7 EUR
ACRO397940010 ACRO397940050
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 99%
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₄FNO
MW: 149,1219 g/mol
Pto. de fusión: 80…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863558
Núm. CAS: 218301-22-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 89 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure