2-Nitroetanol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
397960050 397960250 397961000
ACRO397960050EA 56.8 EUR
ACRO397960050 ACRO397960250 ACRO397961000
2-Nitroetanol 97%
2-Nitroetanol
Formula: C₂H₅NO₃
Pto. Ebullición: 203…206 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1,292 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007405
Núm. CAS: 625-48-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %