Methyl hydrogen isophthalate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
398230010 398230050
ACRO398230010EA 46.8 EUR
ACRO398230010 ACRO398230050
Methyl hydrogen isophthalate 97%
Methyl hydrogen isophthalate
Formula: C₉H₈O₄
Pto. de fusión: 194…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00029972
Núm. CAS: 1877-71-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 191 to 197 °C
GC ≥96.0 %