3-Bromo-4-formilpiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
398080010
398080050
ACRO398080010EA
139
EUR
ACRO398080010
ACRO398080050
3-Bromo-4-formilpiridina 97%
3-Bromo-4-formilpiridina
Formula:
C₆H₄BrNO Pto. de fusión: 80…83 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD05864506 Núm. CAS: 70201-43-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 79 to 83 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |