6-Fluoroveratraldehído 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
398090010 398090050
ACRO398090010EA 47.4 EUR
ACRO398090010 ACRO398090050
6-Fluoroveratraldehído 97%
6-Fluoroveratraldehído
Formula: C₉H₉FO₃
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061108
Núm. CAS: 71924-62-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 100 °C
GC ≥96.0 %