Piperidin-3-amine dihydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
398110010
398112500
ACRO398110010EA
354
EUR
ACRO398110010
ACRO398112500
Piperidin-3-amine dihydrochloride 97%
Piperidin-3-amine dihydrochloride
Formula:
C₅H₁₄Cl₂N₂ Pto. de fusión: 230 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012773 Núm. CAS: 138060-07-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to beige Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |