5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
398200010
398202500
ACRO398200010EA
218
EUR
ACRO398200010
ACRO398202500
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Formula:
C₈H₅F₃O₃ Pto. Ebullición: 82 °C (60 mmHg) Pto. de fusión: 31…33 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075249 Núm. CAS: 93249-62-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 30 to 34 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |