6-Cloronicotinonitrilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cloropiridina-5-carbonitrilo
398390050 398390250
ACRO398390050EA 36.8 EUR
ACRO398390050 ACRO398390250
6-Cloronicotinonitrilo 97%
6-Cloronicotinonitrilo
Formula: C₆H₃ClN₂
Pto. Ebullición: 107 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 113…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084941
Núm. CAS: 33252-28-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
GC ≥96.0 %