2-Amino-m-cresol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
398410050
398410250
ACRO398410050EA
81.2
EUR
ACRO398410050
ACRO398410250
2-Amino-m-cresol 96%
2-Amino-m-cresol
Formula:
C₇H₉NO Pto. de fusión: 149…152 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075082 Núm. CAS: 2835-97-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to brown Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 149 to 152 °C |
HPLC | ≥95 % |