4-Amino-2,6-dicloropiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,6-Dicloro-4-piridilamina, 2,6-Dicloropiridin-4-amina
398700010
398700050
ACRO398700010EA
28.9
EUR
ACRO398700010
ACRO398700050
4-Amino-2,6-dicloropiridina 98%
4-Amino-2,6-dicloropiridina
Formula:
C₅H₄Cl₂N₂ Pto. de fusión: 167…170 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052832 Núm. CAS: 2587-02-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 169 to 173 °C |
HPLC | ≥97.5 % |