D-Valine methyl ester hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: H-D-Val-OMe.HCl, H-D-Val-OMe·HCl
398720010 398720050
ACRO398720010EA 30.7 EUR
ACRO398720010 ACRO398720050
D-Valine methyl ester hydrochloride 99%
D-Valine methyl ester hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO₂
MW: 167.633 g/mol
Pto. de fusión: 158…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00237309
Núm. CAS: 7146-15-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -13.5° to -17.5° (20°C, 589 nm) (c=2,H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %