Azetidine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Azetidine HCl
398730010
398730050
ACRO398730010EA
87.6
EUR
ACRO398730010
ACRO398730050
Azetidine hydrochloride 97%
Azetidine hydrochloride
Formula:
C₃H₈ClN MW: 93,56 g/mol Pto. de fusión: >300 °C Pto. de inflamación: 152 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191762 Núm. CAS: 36520-39-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |