5-Bromooxindol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-Bromoindolin-2-one, 5-Bromo-2-oxindole
398530010 398530050
ACRO398530010EA 42.1 EUR
ACRO398530010 ACRO398530050
5-Bromooxindol 97%
5-Bromooxindol
Formula: C₈H₆BrNO
Pto. de fusión: 219…221 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00456998
Núm. CAS: 20870-78-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 224 °C
HPLC ≥96.0 %